Documenti fondamentali
GF80822066
Copper
foil, thickness 0.075 mm, coil width 10 mm, length 10 m
Sinonimo/i:
CU000531
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141711
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Il prodotto GF80822066 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 808-220-66
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
10 m
Largh. bobina
10 mm
Spessore
0.075 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)