Documenti fondamentali
GF78966332
Platinum/Iridium
wire, Pt70%/Ir30%, 0.05 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT055121
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Il prodotto GF78966332 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 789-663-32
Lunghezza
10 m
Diametro
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)