Documenti fondamentali
GF77730004
Magnesium fluoride
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
MG516100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Il prodotto GF77730004 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
99.99%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 777-300-04
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)