Key Documents
GF77019385
Iron silicide
powder, 850 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Sinonimo/i:
FE506020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 770-193-85
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
850 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)