Documenti fondamentali
GF76768914
Cadmium
foil, 150x150mm, thickness 3.0mm, as rolled, 99.9%
Sinonimo/i:
Cadmium, CD000350
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cd
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.41
Beilstein:
8137359
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141707
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Il prodotto GF76768914 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 767-689-14
Resistività
7.27 μΩ-cm, 22°C
Misura × spessore
150 x 150 mm × 3 mm
P. ebollizione
765 °C (lit.)
Punto di fusione
320.9 °C (lit.)
Densità
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd]
InChI
1S/Cd
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Uroš Cvelbar et al.
Nanotechnology, 19(40), 405605-405605 (2008-10-08)
Plasma-assisted synthesis of nanostructures is one of the most precise and effective approaches used in nanodevice fabrication. Here we report on the innovative approach of synthesizing nanostructured cadmium oxide films on Cd substrates using a reactive oxygen plasma-based process. Under
Jungsoo Kim et al.
Environmental monitoring and assessment, 186(4), 2321-2327 (2014-01-11)
In birds, concentrations of heavy metal contaminants were associated with their diet and environmental quality. This study presents concentrations of lead and cadmium in feathers and the relationship between concentrations in the feather and stomach content of three species of
Sandra Götze et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 149, 65-82 (2014-02-28)
Increased anthropogenic emission of CO2 changes the carbonate chemistry and decreases the pH of the ocean. This can affect the speciation and the bioavailability of metals in polluted habitats such as estuaries. However, the effects of acidification on metal accumulation
S E Dal-Medico et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 168-174 (2014-04-01)
A drastic amphibian decline has been observed worldwide, which can be attributed (among other factors) to exposure to pollutants. Considering that cadmium corresponds to the most rapidly increasing trace metal in the environment, the aim of this work was to
Yonghua Li et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 102, 55-61 (2014-03-04)
In this study, we performed a rhizobox experiment to examine the dynamic changes in the rhizosphere properties and antioxidant enzyme responses of Triticum aestivum L. under three levels of cadmium stress. A set of micro-techniques (i.e., Rhizobox and Rhizon SMS)