Documenti fondamentali
GF76548910
Nickel-molybdenum alloy, Ni80Mo20
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Sinonimo/i:
NJ026010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 765-489-10
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)