Documenti fondamentali
GF76403381
Antimonial lead alloy, Pb95Sb5
powder, 250micron max. particle size, 150micron min. particle size, 200g
Sinonimo/i:
PB126010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Il prodotto GF76403381 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 764-033-81
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
250 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)