Documenti fondamentali
GF76290699
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, size 210 × 295 mm, gray
Sinonimo/i:
ES301451
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 762-906-99
Misura
210 × 295 mm
Spessore
0.25 mm
Colore
gray
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)