Documenti fondamentali
GF76266467
Copper
foil, thickness 0.0078 mm, size 100 × 100 mm, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
CU000215
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141711
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Per informazioni sul prodotto GF76266467, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
≥99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 762-664-67
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.0078 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)