Documenti fondamentali
GF76070886
Aluminum
foil, thickness 0.05 mm, length 2 m, coil width 10 mm
Sinonimo/i:
AL000491
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Il prodotto GF76070886 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
foil
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 760-708-86
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
10 mm
Spessore
0.05 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)