Documenti fondamentali
GF75351539
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
5m insulated wire, 0.25mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, polyester insulation
Sinonimo/i:
FE245850
Scegli un formato
1 EA
217,00 €
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
217,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyester insulation
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 753-515-39
Lunghezza
5 m
Diam. conduttore
0.25 mm
Spessore isolante
0.009 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)