Documenti fondamentali
GF74726477
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU070300
Scegli un formato
1 EA
332,00 €
332,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
332,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
332,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 747-264-77
Misura × spessore
1 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)