Documenti fondamentali
GF74468605
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
50mm tube, 0.94mm outside diameter, 0.12mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT017150
Scegli un formato
1 EA
929,00 €
929,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
929,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
929,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 744-686-05
Lungh. × spessore
50 mm × 0.12 mm
D.E. × D.I.
0.94 mm × 0.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)