Documenti fondamentali
GF74410387
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
ES361150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 744-103-87
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)