Documenti fondamentali
GF73759922
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
Sinonimo/i:
PT040240
Scegli un formato
1 EA
1.290,00 €
1.290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.290,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.290,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (light tight (lt))
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 737-599-22
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)