Documenti fondamentali
GF72682375
Polyphenylenesulfide
(PPS), monofilament, diam. 0.5 mm, L 10 m, transparent pale amber
Sinonimo/i:
SU325950
Scegli un formato
1 EA
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
193,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 726-823-75
Lunghezza
10 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)