Documenti fondamentali
GF72273157
Magnesium
wire reel, 0.5m, diameter 1.1mm, as drawn, 99.9+%
Sinonimo/i:
Magnesium, MG005140
Scegli un formato
1 EA
836,00 €
836,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
836,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
24.31
Beilstein:
4948473
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141502
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
836,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
99.9%
Stato
wire
Temp. autoaccensione
950 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 722-731-57
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.5 m × 1.1 mm
P. ebollizione
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)