GF72183090
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
50m wire, 0.25mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CU075130
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 721-830-90
L × diam.
50 m × 0.25 mm