Documenti fondamentali
GF72064650
Lead
wire reel, 1m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.99+%
Sinonimo/i:
Lead, PB005130
Scegli un formato
1 EA
364,00 €
364,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
364,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141723
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
364,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 720-646-50
Resistività
20.65 μΩ-cm
L × diam.
1 m × 1 mm
P. ebollizione
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reply: Cognitive declines after deep brain stimulation are likely to be attributable to more than caudate penetration and lead location.
Karsten Witt et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 5), e275-e275 (2014-02-20)
Qinglin Chen et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 102, 93-99 (2014-03-04)
The experiment was conducted to investigate the effects of single and combined pollution from different concentrations of atrazine (field rate, FR, 2.0 mg kg(-1) and 5 times FR, 10 mg kg(-1)) and lead (Pb) (300 mg kg(-1) and 600 mg
Chamani P M Marasinghe Wadige et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 149, 83-93 (2014-03-01)
Lead entering aquatic ecosystems adsorbs to sediments and has the potential to cause adverse effects on the health of benthic organisms. To evaluate the freshwater bivalve Hyridella australis as a bioindicator for sediment toxicity, their exposure-dose and response to lead
Yi Yang et al.
Toxicology letters, 227(3), 172-178 (2014-04-09)
Lead is a toxic heavy metal with many recognized adverse health side effects. The central nervous system is the main target of lead toxicity. Although many studies on lead toxicity were conducted, the mechanism of lead toxicity remains uncertain. One
Jun Yoshinaga et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 189, 223-228 (2014-04-01)
The levels of 25 elements in house dust collected from 100 general Japanese residences were measured. Factor analysis was applied on the multi-element data to explore source of Pb (median concentration 49.1 mg/kg) in house dust. Six factors were extracted