Documenti fondamentali
GF71554697
Silicone Elastomer
sheet, thickness 8 mm, size 600 × 600 mm, tolerance +/-0.4
Sinonimo/i:
SI303400
Scegli un formato
1 EA
912,00 €
912,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
912,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
912,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 715-546-97
Misura
600 × 600 mm
Spessore
8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)