Documenti fondamentali
GF70980813
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), powder, mean particle size 48micron, weight 500 g, molecular weight 900-1500k g/mol
Sinonimo/i:
ME306048
Scegli un formato
1 EA
339,00 €
339,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
339,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
339,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 709-808-13
Peso
500 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Just to confirm, is the molecular weight range 900k to 1500k or 900 to 1500k grams per mole? Thanks
    1 risposta
    1. The molecular weight range for this product is 900-1500k g/mol.