Documenti fondamentali
GF70879821
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 75 x 75mm, 6.0mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU020650
Scegli un formato
1 EA
314,00 €
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
314,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 708-798-21
Misura × spessore
75 mm × 75 mm × 6.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)