Documenti fondamentali
GF70666825
Carbon
rod, 3.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.999%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 007912, Charcoal activated
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141908
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.999%
Stato
rod
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 706-668-25
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Lunghezza
100 mm
Diametro
3.0 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)