Documenti fondamentali
GF70145984
Thoriated tungsten
wire, 0.15 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 25 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
W 145351
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 701-459-84
Lunghezza
25 m
Diametro
0.15 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Does it come with the tungsten carbide layer already on the surface?
    1 risposta
    1. This material has been etched to a clean condition and therefore will not have a tungsten carbide outer layer.