Documenti fondamentali
GF69870606
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.2 mm, L 5 m
Sinonimo/i:
ET301200
Scegli un formato
1 EA
556,00 €
556,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
556,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
556,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 698-706-06
Lunghezza
5 m
Spessore
0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)