Documenti fondamentali
GF69566620
Aluminum/Silicon
rod, Al99%/Si 1%, 5 mm diameter, bulk density 2.7 g/cm3, length 100 mm
Sinonimo/i:
AL057935
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 695-666-20
Lunghezza
100 mm
Diametro
5 mm
Densità bulk
2.7 g/cm3
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)