Documenti fondamentali
GF69455818
Molybdenum/tungsten
rod, Mo67%/W 33%, 25 mm diameter, length 200 mm
Sinonimo/i:
MO157925
Scegli un formato
1 EA
2.980,00 €
2.980,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.980,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2.980,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 694-558-18
Lunghezza
200 mm
Diametro
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)