GF69268067
Polycarbonate
(PC), rod, diam. 12 mm, L 500 mm, black
Sinonimo/i:
CT307912
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 692-680-67
Lunghezza
500 mm
Diametro
12 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3