Documenti
GF69164118
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), fiber, tex number 1.7, L 100 m, filament diameter 0.025mm
Sinonimo/i:
AM325710
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 691-641-18
Lunghezza
100 m