Documenti fondamentali
GF68753481
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 1m coil, 150mm coil width, 0.025mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU040235
Scegli un formato
1 EA
450,00 €
450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
450,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 687-534-81
Lungh. × largh. × spess.
1 m × 150 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)