Documenti fondamentali
GF68556932
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fiber, tex number 26720, L 10 m, cord diameter 6mm
Sinonimo/i:
ET305740
Scegli un formato
1 EA
471,00 €
471,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
471,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
471,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 685-569-32
Lunghezza
10 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)