Documenti fondamentali
GF68421821
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 4.5 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
PP303050
Scegli un formato
1 EA
197,00 €
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
197,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 684-218-21
Misura
300 × 300 mm
Spessore
4.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)