Documenti fondamentali
GF68379160
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 200mm, 2.0mm thickness
Sinonimo/i:
MG010400
Scegli un formato
1 EA
699,00 €
699,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
699,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
699,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 683-791-60
Misura × spessore
200 mm × 200 mm × 2.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)