Documenti
GF68345220
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), metallized film, thickness 0.025 mm, size 200 × 200 mm, ohms/square 2
Sinonimo/i:
FV301926
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 683-452-20
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3