Documenti fondamentali
GF68189181
Aluminum-manganese alloy, Al99.35Mn0.65
50g lump, 6mm max. lump size, granular
Sinonimo/i:
AD086100
Scegli un formato
1 EA
629,00 €
629,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
629,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
629,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps (granular)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 681-891-81
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)