Documenti fondamentali
GF68066264
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 3.18 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Sinonimo/i:
PP306820
Scegli un formato
1 EA
166,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
166,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 680-662-64
Diametro
3.18 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)