Documenti fondamentali
GF67936483
Lead
rod, 500mm, diameter 3.2mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Lead, PB007910
Scegli un formato
1 EA
118,00 €
5 EA
481,00 €
10 EA
1.270,00 €
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
118,00 €
5 EA
481,00 €
10 EA
1.270,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141723
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.95%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 679-364-83
Resistività
20.65 μΩ-cm
L × diam.
500 mm × 3.2 mm
P. ebollizione
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reply: Cognitive declines after deep brain stimulation are likely to be attributable to more than caudate penetration and lead location.
Karsten Witt et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 5), e275-e275 (2014-02-20)
Min-Yi Huang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 310-316 (2014-04-15)
Lead (Pb) is a common heavy metal in the natural environment, but its concentration has been increasing alongside widespread industrial and agricultural development in China. The dark-spotted frog Pelophylax (formerly Rana) nigromaculata (Anura: Ranidae) is distributed across East Asia and
Shaoxin Huang et al.
Toxicology letters, 226(3), 277-284 (2014-03-07)
Since lead accumulation is toxic to cells, its excretion is crucial for organisms to survive the toxicity. In this study, mouse testis sertoli (TM4) and Mrp1 lower-expression TM4-sh cells were used to explore the lead accumulation characteristics, and the role
Qinglin Chen et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 102, 93-99 (2014-03-04)
The experiment was conducted to investigate the effects of single and combined pollution from different concentrations of atrazine (field rate, FR, 2.0 mg kg(-1) and 5 times FR, 10 mg kg(-1)) and lead (Pb) (300 mg kg(-1) and 600 mg
B Ali et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 102, 25-33 (2014-03-04)
The role of hydrogen sulfide (H2S) in alleviating lead (Pb) induced stress in oilseed rape (Brassica napus L.) was studied under laboratory conditions. Plants were grown hydroponically in greenhouse conditions under three levels (0, 100, and 400 µM) of Pb