Documenti fondamentali
GF67523395
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 60 mm, L 50 mm
Sinonimo/i:
FP307986
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 675-233-95
Lunghezza
50 mm
Diametro
60 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)