Documenti fondamentali
GF67388912
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 150 x 150mm, 0.125mm thickness, hard
Sinonimo/i:
FE200280
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (temper hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 673-889-12
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)