Documenti fondamentali
GF66536691
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
500mm tube, 0.91mm outside diameter, 0.19mm wall thickness, 0.53mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU107100
Scegli un formato
1 EA
281,00 €
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
281,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
281,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 665-366-91
L × spess. parete
500 mm × 0.19 mm
D.E. × D.I.
0.91 mm × 0.53 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)