Key Documents
GF66018270
Copper
powder, 200 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.8%
Sinonimo/i:
CU006045
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141711
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.8%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 660-182-70
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Peso
1000 g
Dimens. max. particelle
200 (micron)
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2