Documenti fondamentali
GF65964493
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 0.5m coil, 0.40mm thickness, hard
Sinonimo/i:
FE220326
Scegli un formato
1 EA
491,00 €
491,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
491,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
491,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 659-644-93
Misura × spessore
0.5 m × 0.40 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)