Documenti fondamentali
GF65056541
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 3 mm, size 250 × 400 mm, grade high purity
Sinonimo/i:
ME303031
Scegli un formato
1 EA
1.110,00 €
1.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 650-565-41
Misura
250 × 400 mm
Spessore
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)