Documenti fondamentali
GF64598596
Stainless steel - AISI 301
foil, Fe/Cr17%/Ni 7%/C 0.1max%, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm, temper hard
Sinonimo/i:
FE270310
Scegli un formato
1 EA
463,00 €
5 EA
1.760,00 €
463,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
463,00 €
5 EA
1.760,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
463,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 645-985-96
Misura
300 × 300 mm
Spessore
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)