Documenti fondamentali
GF64556860
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 1m coil, 20mm coil width, 0.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE210341
Scegli un formato
1 EA
286,00 €
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
286,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
286,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 645-568-60
Lungh. × largh. × spess.
1 m × 20 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)