Documenti fondamentali
GF64464060
Brass
tube, Cu63%/Zn37%, outside diameter 3.17 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.455 mm
Sinonimo/i:
CU027510
Scegli un formato
1 EA
342,00 €
342,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
342,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
342,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 644-640-60
Lunghezza
1000 mm
D.E.
3.17 mm
Spessore delle pareti
0.455 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)