Documenti fondamentali
GF64250793
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 100 x 100mm, 0.050mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
MN010220
Scegli un formato
1 EA
2.760,00 €
2.760,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.760,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2.760,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
light tight (lt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 642-507-93
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.050 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)