Documenti fondamentali
GF64205502
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 2m coil, 0.1mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CO150240
Scegli un formato
1 EA
863,00 €
863,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
863,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
863,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 642-055-02
Misura × spessore
2 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)