Documenti fondamentali
GF64195780
Tantalum
tube, 1000mm, outside diameter 8.7mm, inside diameter 8.34mm, wall thickness 0.18mm, as drawn, 99.9%
Sinonimo/i:
Tantalum, TA007501, Ta
Scegli un formato
1 EA
2.400,00 €
2.400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.400,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ta
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141741
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
2.400,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Saggio
99.9%
Stato
tubes
Temp. autoaccensione
572 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 641-957-80
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ulrich Dorn et al.
The Journal of arthroplasty, 29(4), 831-835 (2013-10-09)
This study compared the corrosion behavior of tantalum-coated cobalt-chromium modular necks with that of titanium alloy modular necks at their junction to titanium-alloy femoral stem. Tests were performed in a dry assembly and two wet assemblies, one contaminated with calf
[Tantalum dust as a contrast substance for laryngography and bronchography (a review of the literature)].
R M Rabinovich
Vestnik rentgenologii i radiologii, (1)(1), 77-79 (1981-01-01)
Clinical use of porous tantalum in complex primary total knee arthroplasty.
Neil P Sheth et al.
American journal of orthopedics (Belle Mead, N.J.), 38(10), 526-530 (2009-12-17)
Xiao-kang Tang et al.
Zhongguo gu shang = China journal of orthopaedics and traumatology, 26(7), 617-620 (2013-10-19)
Incorrect treatment for femur head necrosis can cause collapse of femoral head and tresult in severe harm for the patients (especially for the patient with middle-aged and young). The structure and mechanics characteristics of tantalum rod is similar to bone
Metallosis and elevated serum levels of tantalum following failed revision hip arthroplasty--a case report.
George C Babis et al.
Acta orthopaedica, 85(6), 677-680 (2014-08-21)