Documenti fondamentali
GF63567030
Polystyrene
(PS), powder, mean particle size 900micron, weight 100 g, condition expandable bead
Sinonimo/i:
ST316090
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Descrizione
Contains pentane
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 635-670-30
Peso
100 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)